Documentos clave
SAB1408154
Sigma-Aldrich
Anti-TRIM4 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
RNF87
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
El producto SAB1408154 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~34.2 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TRIM4(89122)
Descripción general
The protein encoded by this gene is a member of the tripartite motif (TRIM) family. The TRIM motif includes three zinc-binding domains, a RING, a B-box type 1 and a B-box type 2, and a coiled-coil region. The protein localizes to cytoplasmic bodies. Its function has not been identified. Alternative splicing of this gene generates two transcript variants. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
TRIM4 (AAH25949.1, 1 a.a. ~ 294 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEAEDIQEELTCPICLDYFQDPVSIECGHNFCRGCLHRNWAPGGGPFPCPECRHPSAPAALRPNWALARLTEKTQRRRLGPVPPGLCGRHWEPLRLFCEDDQRPVCLVCRESQEHQTHAMAPIDEAFESYREKLLKSQRNLVAKMKKVMHLQDVEVKNATQWKDKIKSQRMRISTEFSKLHNFLVEEEDLFLQRLNKEEEETKKKLNENTLKLNQTIASLKKLILEVGEKSQAPTLELLQNPKEVLTRSEIQDVNYSLEAVKVKTVCQIPLMKEMLKRFQATKIKTQKQNRHNM
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)