Documentos clave
SAB1408114
Sigma-Aldrich
Anti-GNPTG, (C-terminal) antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
C16orf27, GNPTAG, LP2537, RJD9
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
El producto SAB1408114 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~31.57 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GNPTG(84572)
Descripción general
UDP-N-acetylglucosamine:lysosomal-enzyme N-acetylglucosamine-1-phosphotransferase (GlcNAc-phosphotransferase) catalyzes the initial step in the synthesis of the mannose 6-phosphate determinant required for efficient intracellular targeting of newly synthesized lysosomal hydrolases to the lysosome. GlcNAc-phosphotransferase is an alpha-2/beta-2/gamma-2 hexameric complex, the enzyme product of 2 genes, 1 encoded by a gene on chromosome 16 (GNPTG) and the other by a gene on chromosome 12 (GNPTAB; MIM 607840).[supplied by OMIM
Inmunógeno
GNPTG (AAH14592, 19 a.a. ~ 304 a.a) full-length human protein.
Sequence
PAPAGAAKMKVVEEPNAFGVNNPFLPQASRLQAKRDPSPVSGPVHLFRLSGKCFSLVESTYKYEFCPFHNVTQHEQTFRWNAYSGILGIWHEWEIANNTFTGMWMRDGDACRSRSRQSKVELACGKSNRLAHVSEPSTCVYALTFETPLVCHPHALLVYPTLPEALQRQWDRVEQDLADELITPQGHEKLLRTLFEDAGYLKTPENEPTQLEGGPDSLGFETLENCRKAHKELSKEIKRLKGLLTQHGIPYTRPTETSNLEHLGHETPRAKSPEQLRGDPGLRGSL
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)