Documentos clave
SAB1407978
Sigma-Aldrich
Anti-NHEJ1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FLJ12610, XLF
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
El producto SAB1407978 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~33.3 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NHEJ1(79840)
Descripción general
Double-strand breaks in DNA result from genotoxic stresses and are among the most damaging of DNA lesions. This gene encodes a DNA repair factor essential for the nonhomologous end-joining pathway, which preferentially mediates repair of double-stranded breaks. Mutations in this gene cause different kinds of severe combined immunodeficiency disorders. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
NHEJ1 (NP_079058.1, 1 a.a. ~ 299 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEELEQGLLMQPWAWLQLAENSLLAKVFITKQGYALLVSDLQQVWHEQVDTSVVSQRAKELNKRLTAPPAAFLCHLDNLLRPLLKDAAHPSEATFSCDCVADALILRVRSELSGLPFYWNFHCMLASPSLVSQHLIRPLMGMSLALQCQVRELATLLHMKDLEIQDYQESGATLIRDRLKTEPFEENSFLEQFMIEKLPEACSIGDGKPFVMNLQDLYMAVTTQEVQVGQKHQGAGDPHTSNSASLQGIDSQCVNQPEQLVSSAPTLSAPEKESTGTSGPLQRPQLSKVKRKKPRGLFS
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)