Documentos clave
SAB1407739
Sigma-Aldrich
Anti-CCL28 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
CCK1, MEC, MGC71902, SCYA28
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
El producto SAB1407739 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~14.3 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CCL28(56477)
Descripción general
This gene belongs to the subfamily of small cytokine CC genes. Cytokines are a family of secreted proteins involved in immunoregulatory and inflammatory processes. The CC cytokines are proteins characterized by two adjacent cysteines. The cytokine encoded by this gene displays chemotactic activity for resting CD4 or CD8 T cells and eosinophils. The product of this gene binds to chemokine receptors CCR3 and CCR10. This chemokine may play a role in the physiology of extracutaneous epithelial tissues, including diverse mucosal organs. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
CCL28 (NP_683513.1, 1 a.a. ~ 127 a.a) full-length human protein.
Sequence
MQQRGLAIVALAVCAALHASEAILPIASSCCTEVSHHISRRLLERVNMCRIQRADGDCDLAAVILHVKRRRICVSPHNHTVKQWMKVQAAKKNGKGNVCHRKKHHGKRNSNRAHQGKHETYGHKTPY
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)