Documentos clave
SAB1407735
Sigma-Aldrich
Anti-CRTAM antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~44.7 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CRTAM(56253)
Descripción general
The CRTAM gene is upregulated in CD4 (see MIM 186940)-positive and CD8 (see CD8A; MIM 186910)-positive T cells and encodes a type I transmembrane protein with V and C1-like Ig domains (Yeh et al., 2008 [PubMed 18329370]).[supplied by OMIM
Inmunógeno
CRTAM (AAH70266.1, 1 a.a. ~ 393 a.a) full-length human protein.
Sequence
MWWRVLSLLAWFPLQEASLTNHTETITVEEGQTLTLKCVTSLRKNSSLQWLTPSGFTIFLNEYPVLKNSKYQLLHHSANQLSITVPNVTLQDEGVYKCLHYSDSVSTKEVKVIVLATPFKPILEASVIRKQNGEEHVVLMCSTMRSKPPPQITWLLGNSMEVSGGTLHEFETDGKKCNTTSTLIIHTYGKNSTVDCIIRHRGLQGRKLVAPFRFEDLVTDEETASDALERNSLSSQDPQQPTSTVSVTEDSSTSEIDKEEKEQTTQDPDLTTEANPQYLGLARKKSGILLLTLVSFLIFILFIIVQLFIMKLRKTHVIWKKENEVSEHTLESYRSRSNNEETSSEEKNGQSSHPMRCMNYITKLYSEGKTKRKENVQHSKLEEKHIQVPESIV
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)