Documentos clave
SAB1407472
Sigma-Aldrich
Anti-IER5 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
MGC102760, SBBI48
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~33.7 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... IER5(51278)
Descripción general
This gene encodes a protein that is similar to other immediate early response proteins. In the mouse, a similar gene may play an important role in mediating the cellular response to mitogenic signals. Studies in rats found the expression of a similar gene to be increased after waking and sleep deprivation. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
IER5 (AAH00128.1, 1 a.a. ~ 327 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEFKLEAHRIVSISLGKIYNSRVQRGGIKLHKNLLVSLVLRSARQVYLSDPCPGLYLAGPAGTPAPPPQQQPGEPAAGPPAGWGEPPPPAARASWPETEPQPERSSVSDAPRVGDEVPVATVTGVGDVFQGGEADATEAAWSRVEGPRQAAAREAEGTAGGWGVFPEVSRAARRPCGCPLGGEDPPGTPAATPRAACCCAPRPAEDEPPAPPAVCPRKRCAAGVGGGPAGCPAPGSTPLKKPRRNLEQPPSGGEDDDAEEMETGNVANLISIFGSSFSGLLRKSPGGGREEEEGEESGPEAAEPGQICCDKPVLRDMNPWSTAIVAF
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)