Documentos clave
SAB1407438
Sigma-Aldrich
Anti-CUTC antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
CGI-32, RP11-483F11.3
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~29.3 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CUTC(51076)
Categorías relacionadas
Descripción general
Members of the CUT family of copper transporters are associated with copper homeostasis and are involved in the uptake, storage, delivery, and efflux of copper (Gupta et al., 1995 [PubMed 7635807]; Li et al., 2005 [PubMed 16182249]).[supplied by OMIM
Inmunógeno
CUTC (AAH21105, 1 a.a. ~ 273 a.a) full-length human protein.
Sequence
MKRQGASSERKRARIPSGKAGAANGFLMEVCVDSVESAVNAERGGADRIELCSGLSEGGTTPSMGVLQVVKQSVQIPVFVMIRPRGGDFLYSDREIEVMKADIRLAKLYGADGLVFGALTEDGHIDKELCMSLMAICRPLPVTFHRAFDMVHDPMAALETLLTLGFERVLTSGCDSSALEGLPLIKRLIEQAKGRIVVMPGGGITDRNLQRILEGSGATEFHCSARSTRDSGMKFRNSSVAMGASLSCSEYSLKVTDVTKVRTLNAIAKNILV
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)