Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
SAB1407079
Sigma-Aldrich
Anti-STIP1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
HOP, IEF-SSP-3521, P60, STI1, STI1L
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~62.6 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... STIP1(10963)
Categorías relacionadas
Descripción general
STIP1 is an adaptor protein that coordinates the functions of HSP70 (see HSPA1A; MIM 140550) and HSP90 (see HSP90AA1; MIM 140571) in protein folding. It is thought to assist in the transfer of proteins from HSP70 to HSP90 by binding both HSP90 and substrate-bound HSP70. STIP1 also stimulates the ATPase activity of HSP70 and inhibits the ATPase activity of HSP90, suggesting that it regulates both the conformations and ATPase cycles of these chaperones (Song and Masison, 2005 [PubMed 16100115]).[supplied by OMIM
Inmunógeno
STIP1 (NP_006810.1, 1 a.a. ~ 543 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEQVNELKEKGNKALSVGNIDDALQCYSEAIKLDPHNHVLYSNRSAAYAKKGDYQKAYEDGCKTVDLKPDWGKGYSRKAAALEFLNRFEEAKRTYEEGLKHEANNPQLKEGLQNMEARLAERKFMNPFNMPNLYQKLESDPRTRTLLSDPTYRELIEQLRNKPSDLGTKLQDPRIMTTLSVLLGVDLGSMDEEEEIATPPPPPPPKKETKPEPMEEDLPENKKQALKEKELGNDAYKKKDFDTALKHYDKAKELDPTNMTYITNQAAVYFEKGDYNKCRELCEKAIEVGRENREDYRQIAKAYARIGNSYFKEEKYKDAIHFYNKSLAEHRTPDVLKKCQQAEKILKEQERLAYINPDLALEEKNKGNECFQKGDYPQAMKHYTEAIKRNPKDAKLYSNRAACYTKLLEFQLALKDCEECIQLEPTFIKGYTRKAAALEAMKDYTKAMDVYQKALDLDSSCKEAADGYQRCMMAQYNRHDSPEDVKRRAMADPEVQQIMSDPAMRLILEQMQKDPQALSEHLKNPVIAQKIQKLMDVGLIAIR
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)