Documentos clave
SAB1407019
Sigma-Aldrich
Anti-GNLY antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
519, D2S69E, LAG-2, LAG2, NKG5, TLA519
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
El producto SAB1407019 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~16.4 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GNLY(10578)
Descripción general
The product of this gene is a member of the saposin-like protein (SAPLIP) family and is located in the cytotoxic granules of T cells, which are released upon antigen stimulation. This protein is present in cytotoxic granules of cytotoxic T lymphocytes and natural killer cells, and it has antimicrobial activity against M. tuberculosis and other organisms. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
GNLY (NP_006424.2, 1 a.a. ~ 145 a.a) full-length human protein.
Sequence
MATWALLLLAAMLLGNPGLVFSRLSPEYYDLARAHLRDEEKSCPCLAQEGPQGDLLTKTQELGRDYRTCLTIVQKLKKMVDKPTQRSVSNAATRVCRTGRSRWRDVCRNFMRRYQSRVTQGLVAGETAQQICEDLRLCIPSTGPL
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)