Documentos clave
SAB1406964
Sigma-Aldrich
Anti-EFS antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
CAS3, CASS3, EFS1, EFS2, HEFS, SIN
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~49 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... EFS(10278)
Descripción general
The protein encoded by this gene contains a SH3 domain, which is known to be important in intracellular signal transduction. The protein encoded by a similiar gene in mice was shown to be able to bind to SH3 domain of protein-tyrosine kinases. The function of this gene is unknown. Two alternatively spliced variants have been described. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
EFS (NP_115835.1, 1 a.a. ~ 468 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAIATSVYVVPPPARPCPTSGPPAGPCPPSPDLIYKIPRASGTQLAAPRDALEVYDVPPTALRVPSSGPYDCPASFSHPLTRVAPQPPGEDDAPYDVPLTPKPPAELEPDLEWEGGREPGPPIYAAPSNLKRASALLNLYEAPEELLADGEGGGTDEGIYDVPLLGPEAPPSPEPPGALASHDQDTLAQLLARSPPPPHRPRLPSAESLSRRPLPALPVPEAPSPSPVPSPAPGRKGSIQDRPLPPPPPRLPGYGGPKVEGDPEGREMEDDPAGHHNEYEGIPMAEEYDYVHLKGMDKAQGSRPPDQACTGDPELPERGMPAPQEALSPGEPLVVSTGDLQLLYFYAGQCQSHYSALQAAVAALMSSTQANQPPRLFVPHSKRVVVAAHRLVFVGDTLGRLAASAPLRAQVRAAGTALGQALRATVLAVKGAALGYPSSPAIQEMVQCVTELAGQALQFTTLLTSLAP
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)