Documentos clave
SAB1406289
Sigma-Aldrich
Anti-PPP3R2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
PPP3RL
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~19.9 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PPP3R2(5535)
Inmunógeno
PPP3R2 (NP_671709.1, 1 a.a. ~ 173 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSTMGNEASYPAEMCSHFDNDEIKRLGRRFKKLDLDKSGSLSVEEFMSLPELRHNPLVRRVIDVFDTDGDGEVDFKEFILGTSQFSVKGDEEQKLRFAFSIYDMDKDGYISNGELFQVLKMMVGNNLTDWQLQQLVDKTIIILDKDGDGKISFEEFSAVVRDLEIHKKLVLIV
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Liyun Luo et al.
Nature communications, 12(1), 2699-2699 (2021-05-13)
Resistance to Herceptin represents a significant challenge for successful treatment of HER2-positive breast cancer. Here, we show that in Herceptin-sensitive cells, FOXO3a regulates specific miRNAs to control IGF2 and IRS1 expression, retaining basic IGF2/IGF-1R/IRS1 signaling. The basic activity maintains expression