Documentos clave
SAB1405866
Sigma-Aldrich
Anti-GGTLA1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
DKFZp566O011, FLJ92733, GGT-REL, GGTLA1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~62.3 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GGT5(2687)
Descripción general
This gene is a member of a gene family that encodes gamma-glutamyl transpeptidase enzymes. This enzyme consists of a heavy and a light chain, and is able to hydrolyze the gamma-glutamyl moiety of glutathione. It converts leukotriene C4 to leukotriene D4, however, it doesn′t convert synthetic substrates that are commonly used to assay gamma-glutamyl transpeptidase. Three transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
GGTLA1 (AAH73999.1, 1 a.a. ~ 587 a.a) full-length human protein.
Sequence
MARGYGATVSLVLLGLGLALAVIVLAVVLSRHQAPCGPQAFAHAAVAADSKVCSDIGRAILQQQGSPVDATIAALVCTSVVNPQSMGLGGGVIFTIYNVTTGKVEVINARETVPASHAPSLLDQCAQALPLGTGAQWIGVPGELRGYAEAHRRHGRLPWAQLFQPTIALLRGGHVVAPVLSRFLHNSILRPSLQASTLRQLFFNGTEPLRPQDPLPWPALATTLETVATEGVEVFYTGRLGQMLVEDIAKEGSQLTLQDLAKFQPEVVDALEVPLGDYTLYSPPPPAGGAILSFILNVLRGFNFSTESMARPEGRVNVYHHLVETLKFAKGQRWRLGDPRSHPKLQNASRDLLGETLAQLIRQQIDGRGDHQLSHYSLAEAWGHGTGTSHVSVLGEDGSAVAATSTINTPFGAMVYSPRTGIILNNELLDLCERCPRGSGTTPSPAVSGDRVGGAPGRCWPPVPGERSPSSMVPSILINKAQGSKLVIGGAGGELIISAVAQAIMSKLWLGFDLRAAIAAPILHVNSKGCVEYEPNFSQEVQRGLQDRGQNQTQRPFFLNVVQAVSQEGACVYAVSDLRKSGEAAGY
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)