Documentos clave
SAB1405792
Sigma-Aldrich
Anti-FANCG antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FAG, XRCC9
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
El producto SAB1405792 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~68.6 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... FANCG(2189)
Descripción general
The Fanconi anemia complementation group (FANC) currently includes FANCA, FANCB, FANCC, FANCD1 (also called BRCA2), FANCD2, FANCE, FANCF, FANCG, FANCI, FANCJ (also called BRIP1), FANCL, FANCM and FANCN (also called PALB2). The previously defined group FANCH is the same as FANCA. Fanconi anemia is a genetically heterogeneous recessive disorder characterized by cytogenetic instability, hypersensitivity to DNA crosslinking agents, increased chromosomal breakage, and defective DNA repair. The members of the Fanconi anemia complementation group do not share sequence similarity; they are related by their assembly into a common nuclear protein complex. This gene encodes the protein for complementation group G. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
FANCG (NP_004620.1, 1 a.a. ~ 622 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSRQTTSVGSSCLDLWREKNDRLVRQAKVAQNSGLTLRRQQLAQDALEGLRGLLHSLQGLPAAVPVLPLELTVTCNFIILRASLAQGFTEDQAQDIQRSLERVLETQEQQGPRLEQGLRELWDSVLRASCLLPELLSALHRLVGLQAALWLSADRLGDLALLLETLNGSQSGASKDLLLLLKTWSPPAEELDAPLTLQDAQGLKDVLLTAFAYRQGLQELITGNPDKALSSLHEAASGLCPRPVLVQVYTALGSCHRKMGNPQRALLYLVAALKEGSAWGPPLLEASRLYQQLGDTTAELESLELLVEALNVPCSSKAPQFLIEVELLLPPPDLASPLHCGTQSQTKHILASRCLQTGRAGDAAEHYLDLLALLLDSSEPRFSPPPSPPGPCMPEVFLEAAVALIQAGRAQDALTLCEELLSRTSSLLPKMSRLWEDARKGTKELPYCPLWVSATHLLQGQAWVQLGAQKVAISEFSRCLELLFRATPEEKEQGAAFNCEQGCKSDAALQQLRAAALISRGLEWVASGQDTKALQDFLLSVQMCPGNRDTYFHLLQTLKRLDRRDEATALWWRLEAQTKGSHEDALWSLPLYLESYLSWIRPSDRDAFLEEFRTSLPKSCDL
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)