Documentos clave
SAB1405401
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RAB43 antibody produced in mouse
clone 4C11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
ISY1, MGC90481, RAB11B, RAB41
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4C11, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~36.89 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RAB43(339122)
Inmunógeno
RAB43 (NP_940892, 113 a.a. ~ 210 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
IEDVRKYAGSNIVQLLIGNKSDLSELREVSLAEAQSLAEHYDILCAIETSAKDSSNVEEAFLRVATELIMRHGGPLFSEKSPDHIQLNSKDIGEGWGC
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)