Documentos clave
SAB1405263
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PDCL3 antibody produced in mouse
clone 1F10, ascites fluid
Sinónimos:
HTPHLP, MGC3062, PHLP3, VIAF, VIAF1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1F10, monoclonal
mol peso
antigen ~52.4 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PDCL3(79031)
Descripción general
This gene encodes a member of the phosducin-like protein family and is a putative modulator of heterotrimeric G proteins. The protein shares extensive amino acid sequence homology with phosducin. Members of the phosducin-like protein family have been shown to bind to the beta-gamma subunits of G proteins. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
PDCL3 (AAH01021, 1 a.a. ~ 239 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MQDPNADTEWNDILRKKGILPPKESLKELEEEAEEEQRILQQSVVKTYEDMTLEELEDHEDEFNEEDERAIEMYRRRRLAEWKATKLKNKFGEVLEISGKDYVQEVTKAGEGLWVILHLYKQGIPLCALINQHLSGLARKFPDVKFIKAISTTCIPNYPDRNLPTIFVYLEGDIKAQFIGPLVFGGMNLTRDELEWKLSESGAIMTDLEENPKKPIEDVLLSSVRRSVLMKRDSDSEGD
Forma física
Clear solution
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)