Documentos clave
SAB1405230
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NGB antibody produced in mouse
clone 1A11-A9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1A11-A9, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~42.72 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NGB(58157)
Descripción general
This gene encodes an oxygen-binding protein that is distantly related to members of the globin gene family. It is highly conserved among other vertebrates. It is expressed in the central and peripheral nervous system where it may be involved in increasing oxygen availability and providing protection under hypoxic/ischemic conditions. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
NGB (AAH32509, 1 a.a. ~ 151 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MERPEPELIRQSWRAVSRSPLGHGTVLFARLFALEPDLLPLFQYNCRQFSSPEDCLSSPEFLDHIRKVMLVIDAAVTNVEDLSSLEEYLASLGRKHRAVGVKLSSFSTVGESLLYMLEKCLGPAFTPATRAAWSQLYGAVVQAMSRGWDGE
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)