Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
SAB1405033
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NDOR1 antibody produced in mouse
clone 3A11, ascites fluid
Sinónimos:
MGC138148, NR1, bA350O14.9
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3A11, monoclonal
mol peso
antigen ~36.89 kDa
reactividad de especies
human, mouse
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NDOR1(27158)
Descripción general
This gene encodes an NADPH-dependent diflavin reductase that contains both flavin mononucleotide (FMN) and flavin adenine dinucleotide (FAD) binding domains. The encoded protein is an enzyme that catalyzes the transfers electrons from NADPH through FAD and FMN cofactors to potential redox partners. Alternative splicing results in multiple transcript variants. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
NDOR1 (NP_055249, 498 a.a. ~ 595 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
EWQELEKRDCLTLIPAFSREQEQKVYVQHRLRELGSLVWELLDRQGAYFYLAGNAKSMPADVSEALMSIFQEEGGLCSPDAAAYLARLQQTRRFQTET
Forma física
Clear solution
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)