Documentos clave
SAB1404983
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PRKCBP1 antibody produced in mouse
clone 6A12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
MGC31836, PRKCBP1, PRO2893, RACK7
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
El producto SAB1404983 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
6A12, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~36.89 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ZMYND8(23613)
Descripción general
The protein encoded by this gene is a receptor for activated C-kinase (RACK) protein. The encoded protein has been shown to bind in vitro to activated protein kinase C beta I. In addition, this protein is a cutaneous T-cell lymphoma-associated antigen. Finally, the protein contains a bromodomain and two zinc fingers, and is thought to be a transcriptional regulator. Multiple transcript variants encoding several different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
ZMYND8 (NP_898869, 601 a.a. ~ 698 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
DEQKSKNEPEDTEDKEGCQMDKEPSAVKKKPKPTNPVEIKEELKSTSPASEKADPGAVKDKASPEPEKDFSEKAKPSPHPIKDKLKGKDETDSPTVHL
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)