Documentos clave
SAB1404896
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-STMN2, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2G7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
SCG10, SCGN10, SGC10
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2G7, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~37.88 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... STMN2(11075)
Descripción general
Superior cervical ganglion-10 is a neuronal growth-associated protein that shares significant amino acid sequence similarity with the phosphoprotein stathmin (MIM 151442).[supplied by OMIM
Inmunógeno
STMN2 (NP_008960, 73 a.a. ~ 179 a.a) full length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SPKKKDLSLEEIQKKLEAAEERRKSQEAQVLKQLAEKREHEREVLQKALEENNNFSKMAEEKLILKMEQIKENREANLAAIIERLQEKERHAAEVRRNKELQVELSG*
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Opcional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)