Documentos clave
SAB1404590
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LIPF, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 3B3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
El producto SAB1404590 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3B3, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~37.11 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... LIPF(8513)
Descripción general
This gene encodes gastric lipase, an enzyme involved in the digestion of dietary triglycerides in the gastrointestinal tract, and responsible for 30% of fat digestion processes occurring in human. It is secreted by gastric chief cells in the fundic mucosa of the stomach, and it hydrolyzes the ester bonds of triglycerides under acidic pH conditions. The gene is a member of a conserved gene family of lipases that play distinct roles in neutral lipid metabolism. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
LIPF (NP_004181, 299 a.a. ~ 398 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
KSGKFQAYDWGSPVQNRMHYDQSQPPYYNVTAMNVPIAVWNGGKDLLADPQDVGLLLPKLPNLIYHKEIPFYNHLDFIWAMDAPQEVYNDIVSMISEDKK
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)