Documentos clave
SAB1404554
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ZNF213 antibody produced in mouse
clone 3D3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
CR53, ZKSCAN21
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3D3, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~38.21 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ZNF213(7760)
Descripción general
C2H2 zinc finger proteins, such as ZNF213, have bipartite structures in which one domain binds DNA or RNA and the other modulates target gene expression.[supplied by OMIM
Inmunógeno
ZNF213 (NP_004211, 133 a.a. ~ 242 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
QDVPSEEAEPEAAGRGSQATGPPPTVGARRRPSVPQEQHSHSAQPPALLKEGRPGETTDTCFVSGVHGPVALGDIPFYFSREEWGTLDPAQRDLFWDIKRENSRNTTLGF
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)