Merck
Todas las fotos(5)
Documentos clave
SAB1404446
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TCEA3 antibody produced in mouse
clone 4E11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
TFIIS, TFIIS.H
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4E11, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~64.39 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... TCEA3(6920)
Inmunógeno
TCEA3 (AAH41613, 1 a.a. ~ 348 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MGQEEELLRIAKKLEKMVARKNTEGALDLLKKLHSCQMSIQLLQTTRIGVAVNGVRKHCSDKEVVSLAKVLIKNWKRLLDSPGPPKGEKGEEREKAKKKEKGLECSDWKPEAGLSPPRKKREDPKTRRDSVDSKSSASSSPKRPSVERSNSSKSKAESPKTPSSPLTPTFASSMCLLAPCYLTGDSVRDKCVEMLSAALKADDDYKDYGVNCDKMASEIEDHIYQELKSTDMKYRNRVRSRISNLKDPRNPGLRRNVLSGAISAGLIAKMTAEEMASDELRELRNAMTQEAIREHQMAKTGGTTTDLFQCSKCKKKNCTYNQVQTRSADEPMTTFVLCNECGNRWKFC
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)