Documentos clave
SAB1404291
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RABIF antibody produced in mouse
clone 3A6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
MSS4, RASGFR3, RASGRF3
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
El producto SAB1404291 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3A6, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~39.64 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RABIF(5877)
Descripción general
The Sec4/Rab-related small GTP-binding proteins are involved in the regulation of intracellular vesicular transport. Mss4 stimulates GTP-GDP exchange in Sec4 and Rab and binds to a subset of genetically related Rab proteins.[supplied by OMIM
Inmunógeno
RABIF (AAH18488, 1 a.a. ~ 123 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MEPAEQPSELVSAEGRNRKAVLCQRCGSRVLQPGTALFSRRQLFLPSMRKKPALSDGSNPDGDLLQEHWLVEDMFIFENVGFTKDVGNIKFLVCADCEIGPIGWHCLDDKNSFYVALERVSHE
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)