Documentos clave
SAB1404115
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NEDD9 antibody produced in mouse
clone 1B4, ascites fluid
Sinónimos:
CAS-L, CAS2, CASL, CASS2, HEF1, dJ49G10.2, dJ761I2.1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
El producto SAB1404115 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1B4, monoclonal
mol peso
antigen ~37.11 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NEDD9(4739)
Inmunógeno
NEDD9 (NP_006394, 101 a.a. ~ 200 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PRDTIYQVPPSYQNQGIYQVPTGHGTQEQEVYQVPPSVQRSIGGTSGPHVGKKVITPVRTGHGYVYEYPSRYQKDVYDIPPSHTTQGVYDIPPSSAKGPV
Forma física
Clear solution
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)