Documentos clave
SAB1404066
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MEF2D antibody produced in mouse
clone 3A11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
DKFZp686I1536
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3A11, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~36.56 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MEF2D(4209)
Inmunógeno
MEF2D (NP_005911.1, 256 a.a. ~ 351 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
THSTQLGAPSRKPDLRVITSQAGKGLMHHLTEDHLDLNNAQRLGVSQSTHSLTTPVVSVATPSLLSQGLPFSSMPTAYNTDYQLTSAELSSLPAFS
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)