Documentos clave
SAB1403883
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GRID1 antibody produced in mouse
clone 3A8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
KIAA1220
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3A8, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~36.34 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GRID1(2894)
Descripción general
This gene encodes a subunit of glutamate receptor channels. These channels mediate most of the fast excitatory synaptic transmission in the central nervous system and play key roles in synaptic plasticity
Inmunógeno
GRID1 (NP_060021, 349 a.a. ~ 441 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LNCIRKSTKPWNGGRSMLDTIKKGHITGLTGVMEFREDSSNPYVQFEILGTTYSETFGKDMRKLATWDSEKGLNGSLQERPMGSRLQGLTLKV
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)