Documentos clave
SAB1403432
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-EGLN2 antibody produced in mouse
clone 2G3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
DKFZp434E026, EIT6, HIFPH1, HPH-3, PHD1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2G3, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~70.88 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... EGLN2(112398)
Descripción general
The hypoxia inducible factor (HIF) is a transcriptional complex which is involved in oxygen homeostasis. At normal oxygen levels, the alpha subunit of HIF is targeted for degration by prolyl hydroxylation. This gene encodes an enzyme responsible for this posttranslational modification. Multiple alternatively spliced variants, encoding the same protein, have been identified. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
EGLN2 (AAH36051, 1 a.a. ~ 407 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MDSPCQPQPLSQALPQLPGSSSEPLEPEPGRARMGVESYLPCPLLPSYHCPGVPSEASAGSGTPRATATSTTASPLRDGFGGQDGGELRPLQSEGAAALVTKGCQRLAAQGARPEAPKRKWAEDGGDAPSPSKRPWARQENQEAEREGGMSCSCSSGSGEASAGLMEEALPSAPERLALDYIVPCMRYYGICVKDSFLGAALGGRVLAEVEALKRGGRLRDGQLVSQRAIPPRSIRGDQIAWVEGHEPGCRSIGALMAHVDAVIRHCAGRLGSYVINGRTKAMVACYPGNGLGYVRHVDNPHGDGRCITCIYYLNQNWDVKVHGGLLQIFPEGRPVVANIEPLFDRLLIFWSDRRNPHEVKPAYATRYAITVWYFDAKERAAAKDKYQLASGQKGVQVPVSQPPTPT
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)