Documentos clave
SAB1403327
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CNOT6 antibody produced in mouse
clone 4A3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
CCR4, KIAA1194
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
El producto SAB1403327 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4A3, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~37 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CNOT6(57472)
Descripción general
The protein encoded by this gene is a subunit of the CCR4-NOT core transcriptional regulation complex. The encoded protein has a 3′-5′ RNase activity and prefers polyadenylated substates. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
CNOT6 (NP_056270.2, 112 a.a. ~ 210 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LPFELGKLFQLQTLGLKGNPLTQDILNLYQEPDGTRRLLNYLLDNLSGTAKRITTEQPPPRSWIMLQEPDRTRPTALFSVMCYNVLCDKYATRQLYGYC
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)