Documentos clave
SAB1403232
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ASB3 antibody produced in mouse
clone 3E5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
ASB-3, FLJ10123, FLJ10421, MGC12531, MGC132002, MGC996
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
El producto SAB1403232 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3E5, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~83.09 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ASB3(51130)
Descripción general
The protein encoded by this gene is a member of the ankyrin repeat and SOCS box-containing (ASB) family of proteins. They contain ankyrin repeat sequence and SOCS box domain. The SOCS box serves to couple suppressor of cytokine signalling (SOCS) proteins and their binding partners with the elongin B and C complex, possibly targeting them for degradation. Multiple alternatively spliced transcript variants have been described for this gene but some of the full length sequences are not known. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
ASB3 (AAH06488.1, 1 a.a. ~ 518 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MDFTEAYADTCSTVGLAAREGNVKVLRKLLKKGRSVDVADNRGWMPIHEAAYHNSVECLQMLINADSSENYIKMKTFEGFCALHLAASQGHWKIVQILLEAGADPNATTLEETTPLFLAVENGQIDVLRLLLQHGANVNGSHSMCGWNSLHQASFQENAEIIKLLLRKGANKECQDDFGITPLFVAAQYGKLESLSILISSGANVNCQALDKATPLFIAAQEGHTKCVELLLSSGADPDLYCNEDSWQLPIHAAAQMGHTKILDLLIPLTNRACDTGLNKVSPVYSAVFGGHEDCLEILLRNGYSPDAQACLVFGFSSPVCMAFQKDCEFFGIVNILLKYGAQINELHLAYCLKYEKFSIFRYFLRKGCSLGPWNHIYEFVNHAIKAQAKYKEWLPHLLVAGFDPLILLCNSWIDSVSIDTPIFTLEFTNWKTLAPAVERMLSARASNAWILQQHIATVPSLTHLCRLEIRSSLKSERLRSDSYISQLPLPRSLHNYLLYEDVLRMYEVPELAAIQDG
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)