SAB1402701
Monoclonal Anti-BCAT1 antibody produced in mouse
clone 1F8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
BCT1, DKFZp686E12175, ECA39, MECA39, PNAS-121, PP18
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1F8, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~61.31 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... BCAT1(586)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MDCSNGCSAECTGEGGSKEVVGTFKAKDLIVTPATILKEKPDPNNLVFGTVFTDHMLTVEWSSEFGWEKPHIKPLQNLSLHPGSSALHYAVELFEGLKAFRGVDNKIRLFQPNLNMDRMYRSAVRATLPVFDKEELLECIQQLVKLDQEWVPYSTSASLYIRPTFIGTEPSLGVKKPTKALLFVLLSPVGPYFSSGTFNPVSLWANPKYVRAWKGGTGDCKMGGNYGSSLFAQCEAVDNGCQQVLWLYGEDHQITEVGTMNLFLYWINEDGEEELATPPLDGIILPGVTRRCILDLAHQWDTELSLFSINLPDFLQFIYF
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)