SAB1402581
Monoclonal Anti-ANGPT4 antibody produced in mouse
clone 1B7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
AGP4, ANG-3, ANG4, MGC138181, MGC138183
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1B7, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~35.68 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ANGPT4(51378)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
TRQEADRGCETLVVQHGHCSYTFLLPKSEPCPPGPEVSRDSNTLQRESLANPLHLGKLPTQQVKQLEQALQNNTQWLKKLERAIKTI
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)