Documentos clave
SAB1402531
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-KIF1C, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1F12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
KIAA0706, LTXS1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
El producto SAB1402531 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1F12, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~37.11 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... KIF1C(10749)
Inmunógeno
KIF1C (NP_006603, 1004 a.a. ~ 1103 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
QPPEEVTPHPATPARRPPSPRRSHHPRRNSLDGGGRSRGAGSAQPEPQHFQPKKHNSYPQPPQPYPAQRPPGPRYPPYTTPPRMRRQRSAPDLKESGAAV
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)