Documentos clave
SAB1402496
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PQBP1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1A11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
MRX55, MRXS3, MRXS8, NPW38, RENS1, SHS
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1A11, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~35.13 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PQBP1(10084)
Descripción general
PQBP1 is a nuclear polyglutamine-binding protein that contains a WW domain (Waragai et al., 1999 [PubMed 10332029]).[supplied by OMIM
Inmunógeno
PQBP1 (NP_005701, 184 a.a. ~ 265 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LAPYPKSKKAVSRKDEELDPMDPSSYSDAPRGTWSTGLPKRNEAKTGADTTAAGPLFQQRPYPSPGAVLRANAEASRTKQQD
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Sunnie M Yoh et al.
Molecular cell, 82(15), 2871-2884 (2022-07-10)
We have previously described polyglutamine-binding protein 1 (PQBP1) as an adapter required for the cyclic GMP-AMP synthase (cGAS)-mediated innate response to the human immunodeficiency virus 1 (HIV-1) and other lentiviruses. Cytoplasmic HIV-1 DNA is a transient and low-abundance pathogen-associated molecular