Documentos clave
SAB1402438
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD84 antibody produced in mouse
clone 3G10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3G10, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~37.11 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CD84(8832)
Categorías relacionadas
Descripción general
Members of the CD2 (see MIM 186990) subgroup of the Ig superfamily, such as CD84, have similar patterns of conserved disulfide bonds and function in adhesion interactions between T lymphocytes and accessory cells.[supplied by OMIM
Inmunógeno
CD84 (NP_003865.1, 22 a.a. ~ 121 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
KDSEIFTVNGILGESVTFPVNIQEPRQVKIIAWTSKTSVAYVTPGDSETAPVVTVTHRNYYERIHALGPNYNLVISDLRMEDAGDYKADINTQADPYTTT
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)