Documentos clave
SAB1402387
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-UGT2B4 antibody produced in mouse
clone 2H6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
UGT2B11
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2H6, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~37.11 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... UGT2B4(7363)
Inmunógeno
UGT2B4 (NP_066962.1, 25 a.a. ~ 124 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
KVLVWPTEFSHWMNIKTILDELVQRGHEVTVLASSASISFDPNSPSTLKFEVYPVSLTKTEFEDIIKQLVKRWAELPKDTFWSYFSQVQEIMWTFNDILR
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)