SAB1402252
Monoclonal Anti-LIFR antibody produced in mouse
clone 4A10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
CD118, FLJ98106, FLJ99923, LIF-R, SJS2, STWS, SWS
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4A10, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~38.21 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... LIFR(3977)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
QKKGAPHDLKCVTNNLQVWNCSWKAPSGTGRGTDYEVCIENRSRSCYQLEKTSIKIPALSHGDYEITINSLHDFGSSTSKFTLNEQNVSLIPDTPEILNLSADFSTSTLY
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)