SAB1402178
Monoclonal Anti-EGR2 antibody produced in mouse
clone 1G5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
AT591, CMT1D, CMT4E, DKFZp686J1957, FLJ14547, KROX20
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1G5, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~34.58 kDa
reactividad de especies
rat, human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... EGR2(1959)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
PGLFPMIPDYPGFFPSQCQRDLHGTAGPDRKPFPCPLDTLRVPPPLTPLSTIRNFTLGGPSAGVTGPGASGGSEGPR
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)