Documentos clave
SAB1402177
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-EDNRA antibody produced in mouse
clone 2A5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
ETA, ETRA
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
El producto SAB1402177 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2A5, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~32.93 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... EDNRA(1909)
Inmunógeno
EDNRA (AAH22511, 18 a.a. ~ 80 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
VISDNPERYSTNLSNHVDDFTTFRGTELSFLVTTHQPTNLVLPSNGSMHNYCPQQTKITSAFK
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)