Documentos clave
SAB1402081
Sigma-Aldrich
Anti-PLA2G4D antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
cPLA2delta
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
El producto SAB1402081 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
Descripción general
The phospholipase A2 enzyme family, including PLA2G4D, catalyze the hydrolysis of glycerophospholipids at the sn-2 position and then liberate free fatty acids and lysophospholipids (Chiba et al., 2004 [PubMed 14709560]).[supplied by OMIM
Inmunógeno
PLA2G4D (AAH34571.1, 1 a.a. ~ 216 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGRLMRRIPEPRICFLEAIWSNIFSLNLLDAWYDLTSSGESWKQHIKDKTRSLEKEPLTTSGTSSRLEASWLQPGTALAQAFKGFLTGRPLHQRSPNFLQGLQLHQDYCSHKDFSTWADYQLDSMPSQLTPKEPRLCLVDAAYFINTSSPSMFRPGRRLDLILSFDYSLSAPFEVPWSPQGNPSAQPGQAPEASSRATEPLPHTARVPKGRRGVRP
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)