Documentos clave
SAB1401886
Sigma-Aldrich
Anti-MAF1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
El producto SAB1401886 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MAF1(84232)
Descripción general
This gene encodes a protein that is similar to Maf1, a Saccharomyces cerevisiae protein highly conserved in eukaryotic cells. Yeast Maf1 is a negative effector of RNA polymerase III (Pol III). It responds to changes in the cellular environment and represses pol III transcription. Biochemical studies identified the initiation factor TFIIIB as a target for Maf1-dependent repression. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
MAF1 (AAH31273.1, 1 a.a. ~ 256 a.a) full-length human protein.
Sequence
MKLLENSSFEAINSQLTVETGDAHIIGRIESYSCKMAGDDKHMFKQFCQEGQPHVLEALSPPQTSGLSPSRLSKSQGGEEEGPLSDKCSRKTLFYLIATLNESFRPDYDFSTARSHEFSREPSLSWVVNAVNCSLFSAVREDFKDLKPQLWNAVDEEICLAECDIYSYNPDLDSDPFGEDGSLWSFNYFFYNKRLKRIVFFSCRSISGSTYTPSEAGNELDMELGEEEVEEESRSRGSGAEETSTMEEDRVPVICI
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)