Documentos clave
SAB1401808
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GNPNAT1 antibody produced in mouse
clone 1E9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FLJ10607, GNPNAT, Gpnat1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1E9, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GNPNAT1(64841)
Inmunógeno
GNPNAT1 (NP_932332, 1 a.a. ~ 90 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MKPDETPMFDPSLLKEVDWSQNTATFSPAISPTHPGEGLVLRPLCTADLNRGFFKVLGQLTETGVVSPEQFMKSFEHMKKSGDYYVTVVE
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)