Documentos clave
SAB1401779
Sigma-Aldrich
Anti-CD177 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
HNA2A, NB1, PRV1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CD177(57126)
Descripción general
NB1, a glycosyl-phosphatidylinositol (GPI)-linked N-glycosylated cell surface glycoprotein, was first described in a case of neonatal alloimmune neutropenia (Lalezari et al., 1971 [PubMed 5552408]).[supplied by OMIM
Inmunógeno
CD177 (AAH29167.1, 1 a.a. ~ 437 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSPVLLLALLGFILPLPGVQALLCQFGTVQHVWKVSDLPRQWTPKNTSCDSGLGCQDTLMLIESGPQVSLVLSKGCTEAKDQEPRVTEHRMGPGLSLISYTFVCRQEDFCNNLVNSLPLWAPQPPADPGSLRCPVCLSMEGCLEGTTEEICPKGTTHCYDGLLRLRGGGIFSNLRVQGCMPQPGCNLLNGTQEIGPVGMTENCNRKDFLTCHRGTTIMTHGNLAQEPTDWTTSNTEMCEVGQVCQETLLLLDVGLTSTLVGTKGCSTVGAQNSQKTTIHSAPPGVLVASYTHFCSSDLCNSASSSSVLLNSLPPQAAPVPGDRQCPTCVQPLGTCSSGSPRMTCPRGTTHCYDGYIHLSGGGLSTKMSIQGCVAQPSSFLLNHTRQIGIFSAREKRDVQPPASQHEGGGAEGLESLTWGVGLALAPALWWGVVCPSC
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)