Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
SAB1401341
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RPL23A antibody produced in mouse
clone 3E11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FLJ27455, MDA20
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
El producto SAB1401341 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3E11, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RPL23A(6147)
Inmunógeno
RPL23A (NP_000975.2, 59 a.a. ~ 156 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
KYPRKSAPRRNKLDHYAIIKFPLTTESAMKKIEDNNTLVFIVDVKANKHQIKQAVKKLYDIDVAKVNTLIRPDGEKKAYVRLAPDYDALDVANKIGII
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)