Documentos clave
SAB1401302
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PREP antibody produced in mouse
clone 2D7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
MGC16060, PE, PEP
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
El producto SAB1401302 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2D7, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PREP(5550)
Descripción general
The protein encoded by this gene is a cytosolic prolyl endopeptidase that cleaves peptide bonds on the C-terminal side of prolyl residues within peptides that are up to approximately 30 amino acids long. Prolyl endopeptidases have been reported to be involved in the maturation and degradation of peptide hormones and neuropeptides. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
PREP (NP_002717.3, 611 a.a. ~ 710 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LVKYSPLHNVKLPEADDIQYPSMLLLTADHDDRVVPLHSLKFIATLQYIVGRSRKQSNPLLIHVDTKAGHGAGKPTAKVIEEVSDMFAFIARCLNVDWIP
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)