Documentos clave
SAB1401204
Sigma-Aldrich
Anti-IFNGR1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
CD119, FLJ45734, IFNGR
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
flow cytometry: suitable
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... IFNGR1(3459)
Categorías relacionadas
Descripción general
This gene (IFNGR1) encodes the ligand-binding chain (alpha) of the gamma interferon receptor. Human interferon-gamma receptor is a heterodimer of IFNGR1 and IFNGR2. A genetic variation in IFNGR1 is associated with susceptibility to Helicobacter pylori infection. In addition, defects in IFNGR1 are a cause of mendelian susceptibility to mycobacterial disease, also known as familial disseminated atypical mycobacterial infection. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
IFNGR1 (AAH05333.1, 1 a.a. ~ 489 a.a) full-length human protein.
Sequence
MALLFLLPLVMQGVSRAEMGTADLGPSSVPTPTNVTIESYNMNPIVYWEYQIMPQVPVFTVEVKNYGVKNSEWIDACINISHHYCNISDHVGDPSNSLWVRVKARVGQKESAYAKSEEFAVCRDGKIGPPKLDIRKEEKQIMIDIFHPSVFVNGDEQEVDYDPETTCYIRVYNVYVRMNGSEIQYKILTQKEDDCDEIQCQLAIPVSSLNSQYCVSAEGVLHVWGVTTEKSKEVCITIFNSSIKGSLWIPVVAALLLFLVLSLVFICFYIKKINPLKEKSIILPKSLISVVRSATLETKPESKYVSLITSYQPFSLEKEVVCEEPLSPATVPGMHTEDNPGKVEHTEELSSITEVVTTEENIPDVVPGSHLTPIERESSSPLSSNQSEPGSIALNSYHSRNCSESDHSRNGFDTDSSCLESHSSLSDSEFPPNNKGEIKTEGQELITVIKAPTSFGYDKPHVLVDLLVDDSGKESLIGYRPTEDSKEFS
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)