Documentos clave
SAB1400850
Sigma-Aldrich
Anti-C17orf66 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-FLJ32830
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
Inmunógeno
C17orf66 (AAH33734, 1 a.a. ~ 219 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAYEKSTDISDVSRSMFLYPWLEYPDKTKELRKAMAPVHLPLSCYQMPKEEFPPSPECWRQHPSKPNSVPYCYFKKPEIYTHWHDLYDQREEREAEKMLRKMRDDCRYIKEVHQTHIKMFHLPMSKLTIKSEMRSRPLEPTQDPLKWQRLRELTKSLESPREDEQFYAAQALGCLRISDKFVMEALQQVVSLRTAGVQERRKQGLRCVACGHRRGSPGC
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)