Documentos clave
SAB1400804
Sigma-Aldrich
Anti-TRUB1 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-PUS4
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TRUB1(142940)
Descripción general
Pseudouridine is an abundant component of rRNAs and tRNAs and is enzymatically generated by isomerization of uridine by pseudouridine synthase (Zucchini et al., 2003 [PubMed 12736709]).[supplied by OMIM
Inmunógeno
TRUB1 (NP_631908.1, 1 a.a. ~ 349 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAASEAAVVSSPSLKTDTSPVLETAGTVAAMAATPSARAAAAVVAAAARTGSEARVSKAALATKLLSLSGVFAVHKPKGPTSAELLNRLKEKLLAEAGMPSPEWTKRKKQTLKIGHGGTLDSAARGVLVVGIGSGTKMLTSMLSGSKRYTAIGELGKATDTLDSTGRVTEEKPYDKITQEDIEGILQKFTGNIMQVPPLYSALKKDGQRLSTLMKRGEVVEAKPARPVTVYSISLQKFQPPFFTLDVECGGGFYIRSLVSDIGKELSSCANVLELTRTKQGPFTLEEHALPEDKWTIDDIAQSLEHCSSLFPAELALKKSKPESNEQVLSCEYITLNEPKREDDVIKTC
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)