Documentos clave
SAB1400794
Sigma-Aldrich
Anti-C1orf87 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-FLJ44073, Anti-MGC34837
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
El producto SAB1400794 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
Inmunógeno
C1orf87 (NP_689590.1, 1 a.a. ~ 546 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSSAWKTPRGSDAMPEIMVKIIGSKHFQYLVEKPKIKENDSLKTETQTMHQKPMTDNARQMSRDTPVPINFTDQQTTDNPDDVKEKKHPENNQKSENNQKLLTGANSSRFLDGNIPSQANVHCSSVPTGDQSLSYVHGIPRRKLRDWSLEQMVRGSSDQPEDIGQSPSGTTNEDAFLLALVRRELKSRPLSSNLLEKLQKELKILDPISSGFLLQSQLSRLFLKHEVPLQLPTVKILCQRFSKRGSPEMVNYEKLLWFLNSAASDYPQQNKAAADLRKTESHGTHSQSTPPQHSSSQPEVNRSLLEILKMALRTTNGRLNIDNLNLSFRKEDRSFSGCLPLPKVRAICGKHGLYLTLSLLETLLNHQDLGYQNEIKWQNFVEMLTRASSDLLSDLPTGKNEKKAPAPPMEPEVPEMSQSKTEHMKTPEEELQPESSPAETSACKDPLKPLKIRPVSQPFVNPAVKNKAEECETWIDRFRKLENALYLCDLSNTGVLEKERARRLIHNYNLIYNLSLSPQKIDQALRRFRSGENMLLEPALRYLKEL
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)