Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
SAB1400732
Sigma-Aldrich
Anti-RBED1 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-ELMOD3, Anti-FLJ21977, Anti-FLJ35601, Anti-MGC111036, Anti-RBM29
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RBED1(84173)
Inmunógeno
RBED1 (NP_115589.2, 1 a.a. ~ 391 a.a) full-length human protein.
Sequence
MNEKSCSFHSKEELRDGQGERLSAGYSPSYDKDKSVLAFRGIPISELKNHGILQALTTEAYEWEPRVVSTEVVRAQEEWEAVDTIQPETGSQASSEQPGQLISFSEALQHFQTVDLSPFKKRIQPTIRRTGLAALRHYLFGPPKLHQRLREERDLVLTIAQCGLDSQDPVHGRVLQTIYKKLTGSKFDCALHGNHWEDLGFQGANPATDLRGAGFLALLHLLYLVMDSKTLPMAQEIFRLSRHHIQQFPFCLMSVNITHIAIQALREECLSRECNRQQKVIPVVNSFYAATFLHLAHVWRTQRKTISDSGFVLKGVLFLLGRPRLNAQCPRSREPKVVARLVLAAVLPHPHFLKFQLTKISITHPLESASSPFSALTVALFWSYTYDKHIF
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)