Documentos clave
SAB1400370
Sigma-Aldrich
Anti-ARHGAP25 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-KAIA0053
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ARHGAP25(9938)
Descripción general
ARHGAPs, such as ARHGAP25, encode negative regulators of Rho GTPases (see ARHA; MIM 165390), which are implicated in actin remodeling, cell polarity, and cell migration (Katoh and Katoh, 2004 [PubMed 15254788]).[supplied by OMIM
Inmunógeno
ARHGAP25 (AAH39591.1, 1 a.a. ~ 458 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSLGQSACLFLSIARSRSVMTGEQMAAFHPSSTPNPLERPIKMGWLKKQRSIVKNWQQRYFVLRAQQLYYYKDEEDTKPQGCMYLPGCTIKEIATNPEEAGKFVFEIIPASWDQNRMGQDSYVLMASSQAEMEEWVKFLRRVAGTPCGAVFGQRLDETVAYEQKFGPHLVPILVEKCAEFILEHGRNEEGIFRLPGQDNLVKQLRDAFDAGERPSFDRDTDVHTVASLLKLYLRDLPEPVVPWSQYEGFLLCGQLTNADEAKAQQELMKQLSILPRDNYSLLSYICRFLHEIQLNCAVNKMSVDNLATVIGVNLIRSKVEDPAVIMRGTPQIQRVMTMMIRDHEVLFPKSKDIPLSPPAQKNDPKKAPVARSSVGWDATEDLRISRTDSFSSMVRCREPSCFHWVLPLVQAIPCKACSRVAIWGVLGDAVAVGAAATDSSEHTLKAWPLSKSSFYWHL
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)